Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps
02, Flat flanges DN 150
Katalogové číslo LENZ06247015
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Clamps
Katalogové číslo LENZ06247015
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Clamps
Clamps
02, Flat flanges DN 150
Přejít na:
Price
47 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.
Specifikace
  • Určeno pro:
    Flat flanges DN 150
  • Sekvence:
    02