Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortexy, MS 3
Vortexy, MS 3
01, Třepačka roztoků MS 3 basic
Katalogové číslo 444-2544
Dodavatel:   IKA
Vortexy, MS 3
Katalogové číslo 444-2544
Dodavatel:  IKA
Vortexy, MS 3
Vortexy, MS 3
01, Třepačka roztoků MS 3 basic
Price
19 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Kompaktní univerzální mixéry jsou vhodné pro třepaní malých nádob nebo mikrotitračních destiček. Tyto mixéry mají dva operační režimy.
  • nepřetržitý nebo dotykový provoz se standardním nástavcem, navíc Vortex MS 3 digital nabízí časovaný režim
  • detekce nástavce
  • MS 3 digital má časovač s funkcí odpočítávání, rozsah 1 s až 999 min
Režim A (bezpečný režim s detekcí nástavce) značí maximální rychlost 3000 min⁻¹ která je pouze dosažena použitím standardního nástavce v dotykovém režimu. Pokud jsou použity další nástavce, rychlost je omezena na 1300 min⁻¹.
Režim B (bez detekce nástavce) značí rychlost 3000 min⁻¹ je možné používat všechny nástavce. Vortexy jsou stabilní při všech rychlostech a mají robustní plášť ze slitiny zinku.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21.
Delivery information: MS basic je dodáván se standardním nástavcem pro zkumavky a malé nádoby až do 50 mm, univerzálním nástavcem pro různé pěnové vložky, a jednou ruční vložkou pro použití s univerzálním nástavcem. MS 3 digital je dodáván viz výše včetně nástavce na mikrotitrační destičky a vložky zkumavek se šesti otvory rozměru Ø 12 mm.
Specifikace
  • Popis:
    Třepačka roztoků MS 3 basic
  • Sekvence:
    01
  • Hmotnost:
    2,9 kg
  • Cat. No.:
    444-2544
  • Š×H×V:
    148×205×63 mm
  • Oběh:
    4,5 mm
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    MS 3 basic
  • Rozsah rychlosti:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Maximální kapacita:
    0,5 kg včetně příslušenství
  • Třída příkonu/výkonu motoru:
    10/8 W
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Standardní nástavec pro zkumavky/nádoby do Ø 50 mm
    Standardní nástavec pro zkumavky/nádoby do Ø 50 mm
    442-2233
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 594,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na mikrotitrační destičku
    Nástavec na mikrotitrační destičku
    442-2234
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro PCR destičku, 96 jamek
    Nástavec pro PCR destičku, 96 jamek
    444-0950
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Univerzální nástavec pro různé pěnové vložky
    Univerzální nástavec pro různé pěnové vložky
    442-2235
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 594,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vložka „ one hand“, pro použití s 442-2235
    Vložka „ one hand“, pro použití s 442-2235
    444-0013
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky, bez děr, pro použití s 442-2235
    Vložka pro zkumavky, bez děr, pro použití s 442-2235
    444-0018
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 904,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky, 14 zkumavek Ø 10 mm, pro použití s 442-2235
    Vložka pro zkumavky, 14 zkumavek Ø 10 mm, pro použití s 442-2235
    444-0015
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky, 4 zkumavky Ø 16 mm, pro použití s 442-2235
    Vložka pro zkumavky, 4 zkumavky Ø 16 mm, pro použití s 442-2235
    444-0017
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Zkumavková vložka, pojme 6 zkumavek Ø 12 mm, použití se systémem 442-2235
    Zkumavková vložka, pojme 6 zkumavek Ø 12 mm, použití se systémem 442-2235
    444-0016
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    IKAA25005776
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 770,00 Kč