Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Katalogové číslo A16266.36
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
Katalogové číslo A16266.36
Číslo CAS:  6363-53-7
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  6363-53-7
Price
4 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 6363-53-7 Molecular Formula: C12H22O11.H2O Formula Weight: 360.32 (342.30anhy) Melting Point: ca 120° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether Beilstein Reference: 5784659 Merck Reference: 14,5714 Optical Rotation: +130° (c=2 in water, 24h) MDL No.: MFCD00149343
Synonyma:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • Číslo CAS:6363-53-7
  • Vzorec:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • MDL číslo:MFCD00149343
  • Molecular Weight:360.32
  • Merck Index:14,5714
  • Bod tání:∼ 120 °C (rozkl.)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-716-5
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
Specifikace