Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan ≥99%
2725, Glass bottle, 500 mL
  A16057.AP
methylcyklohexan ≥99%
  A16057.AP
 :  108-87-2
methylcyklohexan ≥99%
methylcyklohexan ≥99%
2725, Glass bottle, 500 mL
 :  108-87-2
1 120,00 Kč
1 * 500 mL
  •  :108-87-2
  •  :C₆H₁₁CH₃
  •  :MFCD00001497
  •  :98.19
  •  :14,6047
  •  :101 °C
  •  :–126 °C
  •  :0,771
  •  :–4 °C (–25 °F)
  •  :Ambient
  •  :2296
  •  :3,II
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
  •  :203-624-3
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725