Orders LinkContactUsLinkComponent
Picolinamide ≥98%
Picolinamide ≥98%
3173, Glass bottle for solids, 5 g
Katalogové číslo A15410.06
Dráždivý
Picolinamide ≥98%
Katalogové číslo A15410.06
Číslo CAS:  1452-77-3
Picolinamide ≥98%
Picolinamide ≥98%
3173, Glass bottle for solids, 5 g
Přejít na:
Číslo CAS:  1452-77-3
Price
1 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1452-77-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 143°/20mm MDL No.: MFCD00023483
Synonyma:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • Číslo CAS:1452-77-3
  • Vzorec:C₆H₆N₂O
  • MDL číslo:MFCD00023483
  • Molecular Weight:122.13 g/mol
  • Bod varu:143 °C (20 mmHg)
  • Bod tání:104…108 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-921-5
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    5 g
  • Sekvence:
    3173