Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromophenol ≥98%

2-Bromophenol ≥98%

3645, Glass bottle for solids, 500 g
Katalogové číslo A14112.36
Dráždivý
2-Bromophenol ≥98%
Katalogové číslo A14112.36
Číslo CAS:  95-56-7
2-Bromophenol ≥98%
2-Bromophenol ≥98%

3645, Glass bottle for solids, 500 g

Přejít na:
Číslo CAS:  95-56-7
Price
50 830,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 95-56-7 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Phenol-like Melting Point: 5° Boiling Point: 194-195° Beilstein Reference: 1905115 Merck Reference: 14,1428 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002146

  • Číslo CAS:95-56-7
  • Vzorec:C₆H₅BrO
  • MDL číslo:MFCD00002146
  • Molecular Weight:173.01
  • Merck Index:14,1428
  • Bod varu:194…195 °C
  • Bod tání:5 °C
  • Hustota:1,636
  • Bod vzplanutí:92 °C (192 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:3082
  • ADR:9,III
  •  :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:202-432-7
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace