2-Bromophenol ≥98%
3308, Glass bottle for solids, 25 g
Purity: 98% CAS No.: 95-56-7 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Phenol-like Melting Point: 5° Boiling Point: 194-195° Beilstein Reference: 1905115 Merck Reference: 14,1428 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002146
- :95-56-7
- :C₆H₅BrO
- :MFCD00002146
- :173.01
- :14,1428
- :194…195 °C
- :5 °C
- :1,636
- :92 °C (192 °F)
- :Ambient
- :3082
- :9,III
- :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
- :202-432-7
Documents
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
- Cat. No.:A14112.14
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



