Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyrogalol ≥98%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Katalogové číslo A13405.22
Zdraví
Dráždivý
Pyrogalol ≥98%
Katalogové číslo A13405.22
Číslo CAS:  87-66-1
Pyrogalol ≥98%
Pyrogalol ≥98%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  87-66-1
Price
1 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Synonyma:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Číslo CAS:87-66-1
  • Vzorec:C₆H₆O₃
  • MDL číslo:MFCD00002192
  • Molecular Weight:126.11
  • Merck Index:14,8000
  • Bod varu:309 °C
  • Bod tání:131…135 °C
  • Hustota:1,45
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:201-762-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,453 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2811
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401