Orders LinkContactUsLinkComponent
Digoxin 96%
Digoxin 96%
3308, Glass bottle for solids, 25 g
Katalogové číslo B21902.14
Toxický
Digoxin 96%
Katalogové číslo B21902.14
Číslo CAS:  20830-75-5
Digoxin 96%
Digoxin 96%
3308, Glass bottle for solids, 25 g
Přejít na:
Číslo CAS:  20830-75-5
Price
55 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
  • Číslo CAS:20830-75-5
  • Vzorec:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL číslo:MFCD00003674
  • Molecular Weight:780.95 g/mol
  • Merck Index:14,3167
  • Bod tání:∼ 250 °C (rozkl.)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308
Specifikace