Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogensíran draselný ≥97%
Hydrogensíran draselný ≥97%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Katalogové číslo A12428.36
Korozi způsobující
Dráždivý
Hydrogensíran draselný ≥97%
Katalogové číslo A12428.36
Číslo CAS:  7646-93-7
Hydrogensíran draselný ≥97%
Hydrogensíran draselný ≥97%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  7646-93-7
Price
1 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 7646-93-7 Molecular Formula: HKO4S Formula Weight: 136.17 Odour: Odourless Melting Point: 195-197° dec. UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00011404
Synonyma:  Potassium bisulphate
  • Číslo CAS:7646-93-7
  • Vzorec:KHSO₄
  • MDL číslo:MFCD00011404
  • Molecular Weight:136.17
  • Merck Index:14,7613
  • Bod tání:195…197 °C (rozkl.)
  • Hustota:2,240
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-594-1
  • UN:2509
  • ADR:8,II
  •  :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645