Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogensíran draselný ≥97%
3795, Glass bottle for solids, 2.500 g
  A12428.0E
Hydrogensíran draselný ≥97%
  A12428.0E
 :  7646-93-7
Hydrogensíran draselný ≥97%
Hydrogensíran draselný ≥97%
3795, Glass bottle for solids, 2.500 g
 :  7646-93-7
5 200,00 Kč
1 * 2.500 g
Purity: 97% CAS No.: 7646-93-7 Molecular Formula: HKO4S Formula Weight: 136.17 Odour: Odourless Melting Point: 195-197° dec. UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00011404
 :  Potassium bisulphate
  •  :7646-93-7
  •  :KHSO₄
  •  :MFCD00011404
  •  :136.17
  •  :14,7613
  •  :195…197 °C (rozkl.)
  •  :2,240
  •  :Ambient
  •  :231-594-1
  •  :2509
  •  :8,II
  •  :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    2.500 g
  • Sekvence:
    3795