Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES ≥99%
ACES ≥99%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Katalogové číslo A11553.36
ACES ≥99%
Katalogové číslo A11553.36
Číslo CAS:  7365-82-4
ACES ≥99%
ACES ≥99%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  7365-82-4
Price
23 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7365-82-4 Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H Formula Weight: 182.20 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2253770 Merck Reference: 14,36 MDL No.: MFCD00008030
Synonyma:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • Číslo CAS:7365-82-4
  • Vzorec:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL číslo:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2
  • Merck Index:14,36
  • Bod tání:∼ 275 °C (rozkl.)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:230-908-4
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645