Orders LinkContactUsLinkComponent
Chinolin ≥97%
Chinolin ≥97%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Katalogové číslo A11545.22
Toxický
Zdraví
Dráždivý
Chinolin ≥97%
Katalogové číslo A11545.22
Číslo CAS:  91-22-5
Chinolin ≥97%
Chinolin ≥97%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  91-22-5
Price
1 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 91-22-5 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.6260 Melting Point: -15° Boiling Point: 237° Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 107477 Merck Reference: 14,8068 UN No.: 2656 MDL No.: MFCD00006736
  • Číslo CAS:91-22-5
  • Vzorec:C₉H₇N
  • MDL číslo:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16
  • Merck Index:14,8068
  • Bod varu:237 °C
  • Bod tání:–15 °C
  • Hustota:1,090
  • Bod vzplanutí:101 °C (214 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,095 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:202-051-6
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401