Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
3795, Glass bottle for solids, 2.500 g
Katalogové číslo A11313.0E
Korozi způsobující
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Paraformaldehyd ≥97%
Katalogové číslo A11313.0E
Číslo CAS:  30525-89-4
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
3795, Glass bottle for solids, 2.500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  30525-89-4
Price
3 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Polyoxymethylene
  • Číslo CAS:30525-89-4
  • Vzorec:(CH₂O)n
  • MDL číslo:MFCD00133991
  • Molecular Weight:30.03
  • Merck Index:14,7025
  • Bod varu:135…136 °C (13 mmHg)
  • Bod tání:120…170 °C (rozkl.)
  • Hustota:1,30
  • Bod vzplanutí:71 °C (159 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
  •  :Density: 1,46 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-001-8
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    2.500 g
  • Sekvence:
    3795