Orders LinkContactUsLinkComponent
ethylformiát ≥97%
ethylformiát ≥97%
2895, Glass bottle, 2.500 mL
Katalogové číslo A11113.0F
Hořlavý
Dráždivý
ethylformiát ≥97%
Katalogové číslo A11113.0F
Číslo CAS:  109-94-4
ethylformiát ≥97%
ethylformiát ≥97%
2895, Glass bottle, 2.500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  109-94-4
Price
4 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294
Synonyma:  Formic acid ethyl ester
  • Číslo CAS:109-94-4
  • Vzorec:C₃H₆O₂
  • MDL číslo:MFCD00003294
  • Molecular Weight:74.08
  • Merck Index:14,3807
  • Bod varu:52…54 °C
  • Bod tání:–81 °C
  • Hustota:0,921
  • Bod vzplanutí:–19 °C (–2 °F)
  • Teplota pro skladování:Refrigerator
  • UN:1190
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-721-0
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2.500 mL
  • Sekvence:
    2895
Specifikace