Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin ≥99%
Ninhydrin ≥99%
3545, Glass bottle for solids, 250 g
Katalogové číslo A10409.30
Dráždivý
Ninhydrin ≥99%
Katalogové číslo A10409.30
Číslo CAS:  485-47-2
Ninhydrin ≥99%
Ninhydrin ≥99%
3545, Glass bottle for solids, 250 g
Přejít na:
Číslo CAS:  485-47-2
Price
11 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Melting Point: 251° dec. Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791
Synonyma:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • Číslo CAS:485-47-2
  • Vzorec:C₉H₆O₄
  • MDL číslo:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14
  • Merck Index:14,6554
  • Bod varu:351 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:251 °C (rozkl.)
  • Hustota:0,862 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:207-618-1
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545
  • Cat. No.:
    A10409.30
Specifikace