Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxid amonný 28%
Hydroxid amonný 28%
2895, Glass bottle, 2.500 mL
Katalogové číslo L13168.0F
Korozi způsobující
Dráždivý
Životní prostředí
Hydroxid amonný 28%
Katalogové číslo L13168.0F
Číslo CAS:  1336-21-6
Hydroxid amonný 28%
Hydroxid amonný 28%
2895, Glass bottle, 2.500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
1 860,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Merck Index:14,494
  • Bod varu:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–60…–57,5 °C
  • Hustota:0,90
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2.500 mL
  • Sekvence:
    2895