Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 1 L
Katalogové číslo 44627.K2
Buffer HF-Improved
Katalogové číslo 44627.K2
Číslo CAS:  
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Buffer used for pretreatment of planar silicon devices when plating with nickel plating solution products 44069 and 44070.
Density: 1.12
Appearance: Colorless
Odor: Acrid
Boiling Point: 103…105°
UN No.: 2817
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    Buffer HF-Improved
  • Zápach/vůně:
    Acrid
  • Cat. No.:
    44627.K2
  • Č. UN:
    2817
  • MDL čí.:
    MFCD00132734
  • Hustota:
    1.12 g/mL
  • Vzhled:
    Colourless