pH buffer solutions, Specpure®
28, 4,00, ±0,01, Ftalát, Červený, 25 °C, Plastic container, 20 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Typ balení:Plastic container
- Typ pH pufru:Ftalát
- Bal.:20 L
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Červený
- Sekvence:28
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:4,00