Orders LinkContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH 12.45 25X20ML 1 * 25 KS
BUFFER SOLUTION PH 12.45 25X20ML 1 * 25 KS
Katalogové číslo HANNHI50124-02
Dodavatel:   Hanna
BUFFER SOLUTION PH 12.45 25X20ML 1 * 25 KS
Katalogové číslo HANNHI50124-02
Dodavatel:  Hanna
BUFFER SOLUTION PH 12.45 25X20ML 1 * 25 KS
Price
1 810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 KS