Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
01, Brucella abortus, 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30164801
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30164801
Číslo CAS:  
Latex tests
01, Brucella abortus, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Brucella abortus
  • Sekvence:
    01
Specifikace