Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
10, Without connector (free end) for custom installation, 3 m
Katalogové číslo SCOI285120036
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo SCOI285120036
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
10, Without connector (free end) for custom installation, 3 m
Přejít na:
Price
1 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    Without connector (free end) for custom installation
  • Délka:
    3 m
  • Sekvence:
    10