Universal container
02, 30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Verze:individually wrapped
- Kapacita:30 ml
- Výška:92,5 mm
- Sekvence:02
- Ø hrdla:30,8 mm