Orders LinkContactUsLinkComponent
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
06, 1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 310 mm
Katalogové číslo ALLA3011TP150/20QP
Dodavatel:   Alla France
Density thermo-hydrometers
Katalogové číslo ALLA3011TP150/20QP
Dodavatel:  Alla France
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
06, 1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 310 mm
Přejít na:
Price
2 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Specifikace
  • Teplotní rozsah:
    0…40 °C
  • Délka:
    310 mm
  • Sekvence:
    06
  • Dělení:
    0,001 g/ml
  • Rozsah:
    1,500 - 1,600 g/ml