Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
02, Certipur® buffer solution, pH 4,00, red, Citrát, Titripac®, 4 L
Katalogové číslo 1.09475.4000
   Udržitelná balení
Dodavatel:   Merck
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Katalogové číslo 1.09475.4000
Dodavatel:  Merck
   Udržitelná balení
Číslo CAS:  
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
02, Certipur® buffer solution, pH 4,00, red, Citrát, Titripac®, 4 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 L
Product Details & Documents
Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
  • Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
  • Colour coded solutions for quick identification
  • Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
  • Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Titripac®
  • Typ pH pufru:
    Citrát
  • Bal.:
    4 L
  • Popis:
    Certipur® buffer solution, pH 4,00, red
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    1.09475.4000
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Environmentally Preferable:
    Udržitelná balení