Sample vials, 6 ml
02, 6,00 ml, 22×38 mm, Průhledná, Ne
Katalogové číslo METR6.2419.007
Dodavatel: METROHM
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Čepice součástí:Ne
- Ø×H:22×38 mm
- Kapacita:6,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:02