Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
08, 2,500 - 3,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Katalogové číslo ALLA3050FG250/20QP
Dodavatel:   Alla France
Hydrometers
Katalogové číslo ALLA3050FG250/20QP
Dodavatel:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
08, 2,500 - 3,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Přejít na:
Price
10 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    08
  • Dělení:
    0,005 g/ml
  • Rozsah:
    2,500 - 3,000 g/ml