Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
07, 2,000 - 2,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
  ALLA3050FG200/20QP
Hydrometers
  ALLA3050FG200/20QP
Hydrometers
Hydrometers
07, 2,000 - 2,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
10 920,00 Kč
1 * 1 KS
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    07
  • Dělení:
    0,005 g/ml
  • Rozsah:
    2,000 - 2,500 g/ml