Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
11, 2,000 - 3,000 g/ml, 0,010 g/ml, 300 mm
Katalogové číslo ALLA3000FG200/20QP
Dodavatel:   Alla France
Hydrometers
Katalogové číslo ALLA3000FG200/20QP
Dodavatel:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
11, 2,000 - 3,000 g/ml, 0,010 g/ml, 300 mm
Přejít na:
Price
16 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    11
  • Dělení:
    0,010 g/ml
  • Rozsah:
    2,000 - 3,000 g/ml