Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
02, 40 mm, 16 mm, 0,8 mm
  SCERB404016000812
Test tubes, flat bottom
  SCERB404016000812
Test tubes, flat bottom
02, 40 mm, 16 mm, 0,8 mm
14 240,00 Kč
1 * 1.000 KS
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,8 mm
  • Délka:
    40 mm
  • Sekvence:
    02