Test tubes, Durham
0,5 ml, 35 mm, 6 mm, 0,7 mm
Katalogové číslo MARI3700400
Dodavatel: MARIENFELD
Přejít na:
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifikace
- Ø vněj.:6 mm
- Tloušťka stěny:0,7 mm
- Kapacita:0,5 ml
- Délka:35 mm