Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen probes
Dissolved oxygen probes
01, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+60 °C, PPS, BNC/RCA (Cinch), 1,8 m cable, 12×120 mm
Katalogové číslo 664-1004
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Dissolved oxygen probes
Katalogové číslo 664-1004
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Dissolved oxygen probes
Dissolved oxygen probes
01, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+60 °C, PPS, BNC/RCA (Cinch), 1,8 m cable, 12×120 mm
Price
30 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Koncentrace:
    0 - 200%, 0 - 20 mg/l
  • Připojení:
    BNC/RCA (Cinch), 1,8 m cable
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Type:
    Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67
  • Popis:
    Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67
  • Materiál:
    PPS
  • Sekvence:
    01
  • Tepl.:
    0...+60 °C
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Electrolyte for InLab® 605 DO probe, one 25 ml bottle
    Electrolyte for InLab® 605 DO probe, one 25 ml bottle
    METT51340294
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 mL - 869,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Membrane kit for InLab® 605 DO probe, incl. three membrane bodies and 25 ml of electrolyte
    Membrane kit for InLab® 605 DO probe, incl. three membrane bodies and 25 ml of electrolyte
    664-1006
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 740,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Calibration bottle for InLab® 605 DO probe
    Calibration bottle for InLab® 605 DO probe
    662-0534
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Sealing kit for InLab® 605 DO probe
    Sealing kit for InLab® 605 DO probe
    METT51340295
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 627,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Zero oxygen tablets, used for calibration
    Zero oxygen tablets, used for calibration
    METT51300140
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS - 1 540,00 Kč