Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for fluid and solid samplers
5, Cleaning brush, PVC/stainless steel, Ø: 50 mm, 1000 mm
Katalogové číslo 300-0110
Dodavatel:   BURKLE
Accessories for fluid and solid samplers
Katalogové číslo 300-0110
Dodavatel:  BURKLE
Accessories for fluid and solid samplers
Accessories for fluid and solid samplers
5, Cleaning brush, PVC/stainless steel, Ø: 50 mm, 1000 mm
Přejít na:
Price
1 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Cleaning brush, PVC/stainless steel, Ø: 50 mm, 1000 mm
  • Sekvence:
    5