Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
05, 1000 ml, 269 mm, 92 mm, GL 32
Katalogové číslo VITL95187
Dodavatel:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Katalogové číslo VITL95187
Dodavatel:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
05, 1000 ml, 269 mm, 92 mm, GL 32
Přejít na:
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 12 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    92 mm
  • Závit:
    GL 32
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    269 mm
  • Sekvence:
    05