Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
01, 50 ml, 129 mm, 37 mm, GL 18
Katalogové číslo VITL94587
Dodavatel:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Katalogové číslo VITL94587
Dodavatel:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
01, 50 ml, 129 mm, 37 mm, GL 18
Přejít na:
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 24 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    37 mm
  • Závit:
    GL 18
  • Kapacita:
    50 ml
  • Výška:
    129 mm
  • Sekvence:
    01