Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
350 ml, 310 mm
Katalogové číslo 231-0753
Dodavatel:   VITLAB
Scoops
Katalogové číslo 231-0753
Dodavatel:  VITLAB
Scoops
Scoops
350 ml, 310 mm
Přejít na:
Price
581,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Product Details & Documents
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +105 °C
  • The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifikace
  • Kapacita:
    350 ml
  • Délka:
    310 mm