Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
500 ml, 315 mm
Katalogové číslo 231-0218
Dodavatel:   VITLAB
Measuring scoops
Katalogové číslo 231-0218
Dodavatel:  VITLAB
Measuring scoops
Measuring scoops
500 ml, 315 mm
Přejít na:
Price
798,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Product Details & Documents
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Excellent chemical resistance, robust
  • Heat resistant up to +130 °C, autoclavable
  • The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifikace
  • Kapacita:
    500 ml
  • Délka:
    315 mm