Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
100 ml, 200 mm
Katalogové číslo 231-2003
Dodavatel:   VITLAB
Measuring scoops
Katalogové číslo 231-2003
Dodavatel:  VITLAB
Measuring scoops
Measuring scoops
100 ml, 200 mm
Přejít na:
Price
513,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 12 KS
Product Details & Documents
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Excellent chemical resistance, robust
  • Heat resistant up to +130 °C, autoclavable
  • The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifikace
  • Kapacita:
    100 ml
  • Délka:
    200 mm