Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
02, 18 mm, 20 (2×10), Akryl, 275×65 mm, 145 mm
Katalogové číslo 212-8381
Racks for test tubes
Katalogové číslo 212-8381
Racks for test tubes
Racks for test tubes
02, 18 mm, 20 (2×10), Akryl, 275×65 mm, 145 mm
Přejít na:
Price
3 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of acrylic, clear.
These acrylic test tube racks, two tier is a stable, solid, hygienic, easily cleaned, physiologically inert. Recesses in bases.
Specifikace
  • Ø otvoru:
    18 mm
  • Poč. otvorů:
    20 (2×10)
  • Výška:
    145 mm
  • D׊:
    275×65 mm
  • Materiál:
    Akryl
  • Sekvence:
    02