Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispenser Boxes
Dispenser Boxes
01, 2 chambers, Průhledná, 140×160×215 mm
Katalogové číslo 212-9270
Dispenser Boxes
Katalogové číslo 212-9270
Dispenser Boxes
Dispenser Boxes
01, 2 chambers, Průhledná, 140×160×215 mm
Přejít na:
Price
8 540,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Acrylic, clear.
  • Easy top loading and convenient dispensing through the front flap
  • Clear front allows contents to be checked easily
  • Cover and front flap limit infiltration by dust and other particles
Ideal for storing and dispensing a wide variety of small parts, such as pipette tips, microtubes, disposable syringes, canulas, etc.
Specifikace
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    2 chambers
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    140×160×215 mm