Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispenser Boxes
Dispenser Boxes
02, 3 chambers, Průhledná, 210×160×215 mm
Katalogové číslo 212-9271
Dispenser Boxes
Katalogové číslo 212-9271
Dispenser Boxes
Dispenser Boxes
02, 3 chambers, Průhledná, 210×160×215 mm
Přejít na:
Price
9 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Acrylic, clear.
  • Easy top loading and convenient dispensing through the front flap
  • Clear front allows contents to be checked easily
  • Cover and front flap limit infiltration by dust and other particles
Ideal for storing and dispensing a wide variety of small parts, such as pipette tips, microtubes, disposable syringes, canulas, etc.
Specifikace
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    3 chambers
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    210×160×215 mm