Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
06, 24 ml, 17,8 mm, 15-415, 1,05 mm, 14,2 mm
Katalogové číslo DELT617145
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Katalogové číslo DELT617145
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
06, 24 ml, 17,8 mm, 15-415, 1,05 mm, 14,2 mm
Price
6 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 252 KS
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Informace o dodávce: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    17,8 mm
  • Ø vnitř.:
    14,2 mm
  • Závit:
    15-415
  • Tloušťka stěny:
    1,05 mm
  • Kapacita:
    24 ml
  • Sekvence:
    06
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • DELT617000
    01
    Hliník
    15-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS - 7 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • DELT617300
    03
    PP
    18-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS - 6 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • DELT617200
    02
    PP
    15-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS - 7 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • DELT617100
    02
    PP
    13-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS - 8 120,00 Kč