Orders LinkContactUsLinkComponent
Hose clips
Hose clips
08, 17 - 19 mm, Bílá
Katalogové číslo BURK8678-0019
Dodavatel:   BURKLE
Hose clips
Katalogové číslo BURK8678-0019
Dodavatel:  BURKLE
Hose clips
Hose clips
08, 17 - 19 mm, Bílá
Přejít na:
Price
127,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Specifikace
  • Upínací šířka:
    17 - 19 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Sekvence:
    08