Sample cuvettes
73, Sample cell, 25 mm, 60 mm, 5/10 ml, 10 mm, Plastic
Katalogové číslo HACH4165802
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Specifikace
- Ø vněj.:25 mm
- Délka optické dráhy:10 mm
- Objem:5/10 ml
- Materiál okna:Plastic
- Popis:Sample cell
- Výška:60 mm
- Sekvence:73