Sample cuvettes
19, Sample cuvette, with lid, 17,5 ml, 50 mm, Quartz Glass
Katalogové číslo 705-0166
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
- Délka optické dráhy:50 mm
- Objem:17,5 ml
- Materiál okna:Quartz Glass
- Popis:Sample cuvette, with lid
- Sekvence:19