Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
08, Vzorkovací kyvety, v páru, stupnice 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Sklo
  705-0762
 :   Hach
Sample cuvettes
  705-0762
 :  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
08, Vzorkovací kyvety, v páru, stupnice 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Sklo
10 050,00 Kč
1 * 2 KS
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
  • Délka optické dráhy:
    1" / 25 mm
  • Objem:
    10 ml
  • Materiál okna:
    Sklo
  • Popis:
    Vzorkovací kyvety, v páru, stupnice 10 ml
  • Sekvence:
    08