Sample cuvettes
04, Vzorkovací kyvety, s víkem, v páru, 3,5 ml, 10 mm, Sklo
Katalogové číslo 705-0084
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
- Délka optické dráhy:10 mm
- Objem:3,5 ml
- Materiál okna:Sklo
- Popis:Vzorkovací kyvety, s víkem, v páru
- Sekvence:04