Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, biohazard
Labels, biohazard
6, Biohazard labels, PIC 312-Tri 200-B7527, PP, Černá na žluté, 200×173 mm, 1 label/card
Katalogové číslo 116-0191
Dodavatel:   Brady
Labels, biohazard
Katalogové číslo 116-0191
Dodavatel:  Brady
Labels, biohazard
Labels, biohazard
6, Biohazard labels, PIC 312-Tri 200-B7527, PP, Černá na žluté, 200×173 mm, 1 label/card
Přejít na:
Price
370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
All signs comply with current European legislation.
Informace pro objednávání: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Biohazard labels
  • Rozměry:
    200×173 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    6
  • Model:
    PIC 312-Tri 200-B7527
  • Balené:
    1 label/card