Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
17, Hazard labels: low temperature, PIC 323-TRI 050-B7541, Polyester, Černá na žluté, 50×43 mm, 7 labels/card
Katalogové číslo 116-0186
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo 116-0186
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
17, Hazard labels: low temperature, PIC 323-TRI 050-B7541, Polyester, Černá na žluté, 50×43 mm, 7 labels/card
Přejít na:
Price
204,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certifications: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: low temperature
  • Rozměry:
    50×43 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    17
  • Model:
    PIC 323-TRI 050-B7541
  • Balené:
    7 labels/card