Nalgene™ Screw Caps
29, Linerless, 28-415, Hnědá, PP
Katalogové číslo 215-1621
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nalgene™ Screw Caps
Katalogové číslo 215-1621
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, coloured.
- Very good chemical resistance
- Heat resistant up to 135 °C
- Autoclavable
Screw caps without inserts for Nalgene® narrow and wide mouth bottles, as well as Erlenmeyer flasks with thread.
Specifikace
- Velikost víčka:28-415
- Barva:Hnědá
- Popis:Linerless
- Materiál:PP
- Sekvence:29
- Cat. No.:215-1621
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact